Przejdź do
BDPH9BCDFD24
Bide Pharmatech
Ethyl 1-bromo-2-naphthoate
Synonim(y):
ethyl 1-bromo-2-naphthoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H11O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD24 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H11BrO2/c1-2-16-13(15)11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)14/h3-8H,2H2,1H3
Inchi Key
TXDQMAGPAKABJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)