Przejdź do
BDPH9BCDFD51
Bide Pharmatech
2,4,6-Trimethyliodobenzene
Synonim(y):
2-iodo-1,3,5-trimethylbenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.09
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD51 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H11I/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
Inchi Key
GTPNXFKONRIHRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or Liquid or Cloudy liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)