Przejdź do
BDPH9BCDFD75
Bide Pharmatech
1-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Synonim(y):
1-phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H16O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.72
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD75 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)10-6-8-13(9-7-10)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,10H,6-9H2,(H,14,15);1H
Inchi Key
BEFZAPQHSZCXRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)