Przejdź do
BDPH9BCDFD77
Bide Pharmatech
2-Bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
Synonim(y):
2-bromo-6,9-diphenyl-9H-carbazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C24H16N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFD77 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C24H16BrN/c25-19-12-13-21-22-15-18(17-7-3-1-4-8-17)11-14-23(22)26(24(21)16-19)20-9-5-2-6-10-20/h1-16H
Inchi Key
JMCFQQYVNWNMOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)