Przejdź do
BDPH9BCDFF24
Bide Pharmatech
2,2'-(Propane-2,2-diyl)difuran
Synonim(y):
2-[1-(2-furyl)-1-methylethyl]furan
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFF24 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-11(2,9-5-3-7-12-9)10-6-4-8-13-10/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
OFBSTYYRPIFDPM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)