Przejdź do
BDPH9BCDFF9F
Bide Pharmatech
N,N',N''-tributyl-1-methylsilanetriamine
Synonim(y):
N,N,N-tributyl(methyl)silanetriamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H33N3Si1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.51
MDL number:
Produkt BDPH9BCDFF9F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H33N3Si/c1-5-8-11-14-17(4,15-12-9-6-2)16-13-10-7-3/h14-16H,5-13H2,1-4H3
Inchi Key
GJQSLHYMHWQOQY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)