Przejdź do
BDPH9BCE0DFD
Bide Pharmatech
2-Bromo-3,3-dimethylbutanoic acid
Synonim(y):
2-bromo-3,3-dimethylbutanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCE0DFD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,1-3H3,(H,8,9)
Inchi Key
MJLVLHNXEOQASX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)