Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C01ECC9

Bide Pharmatech

(S)-2-(1-((Benzyloxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid

Synonim(y):

(S)-2-(1-((benzyloxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H17O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.29
MDL number:
Produkt BDPH9C01ECC9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H17NO4/c16-13(17)8-12-6-7-15(9-12)14(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H,16,17)/t12-/m0/s1

Inchi Key

IUYVTLSEDKQGQY-LBPRGKRZSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów