Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C01F992

Bide Pharmatech

(S)-4-Cyclohexyl-2-(pyridin-2-ylmethyl)-4,5-dihydrooxazole

Synonim(y):

(S)-4-cyclohexyl-2-(pyridin-2-ylmethylene)oxazolidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H20O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.34
MDL number:
Produkt BDPH9C01F992 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H20N2O/c1-2-6-12(7-3-1)14-11-18-15(17-14)10-13-8-4-5-9-16-13/h4-5,8-10,12,14,17H,1-3,6-7,11H2/t14-/m1/s1

Inchi Key

QPBHECFQRUBIQJ-CQSZACIVSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or lump or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów