Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C01FBAE

Bide Pharmatech

(S)-7-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)heptanoic acid

Synonim(y):

(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-7-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}heptanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C27H34O6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.58
MDL number:
Produkt BDPH9C01FBAE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29-23(24(30)31)15-5-4-10-16-28-25(32)34-17-22-20-13-8-6-11-18(20)19-12-7-9-14-21(19)22/h6-9,11-14,22-23H,4-5,10,15-17H2,1-3H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t23-/m0/s1

Inchi Key

JEFQQJGBNAHCPR-QHCPKHFHSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów