Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C01FD76

Bide Pharmatech

5-(Chloromethyl)oxazole

Synonim(y):

5-(chloromethyl)-1,3-oxazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H4O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.53
MDL number:
Produkt BDPH9C01FD76 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C4H4ClNO/c5-1-4-2-6-3-7-4/h2-3H,1H2

Inchi Key

UJLHZLUVPVJDQI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów