Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C02017F

Bide Pharmatech

(1S,2S)-N1-((6-Methylpyridin-2-yl)methyl)-N2-(2-methylquinolin-8-yl)cyclohexane-1,2-diamine

Synonim(y):

(1S,2S)-N1-((6-methylpyridin-2-yl)methyl)-N2-(2-methylquinolin-8-yl)cyclohexane-1,2-diamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Produkt BDPH9C02017F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C23H28N4/c1-16-7-5-9-19(25-16)15-24-20-10-3-4-11-21(20)27-22-12-6-8-18-14-13-17(2)26-23(18)22/h5-9,12-14,20-21,24,27H,3-4,10-11,15H2,1-2H3/t20-,21-/m0/s1

Inchi Key

JBJXKKLTXPIQET-SFTDATJTSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or semi-solid or solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów