Przejdź do
BDPH9C021014
Bide Pharmatech
(2R,4R)-4-Alloc-amino-1-Fmoc-pyrrolidine-2-carboxylic acid
Synonim(y):
(2R,4R)-4-{[(allyloxy)carbonyl]amino}-1-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C24H24O6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.46
MDL number:
Produkt BDPH9C021014 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C24H24N2O6/c1-2-11-31-23(29)25-15-12-21(22(27)28)26(13-15)24(30)32-14-20-18-9-5-3-7-16(18)17-8-4-6-10-19(17)20/h2-10,15,20-21H,1,11-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t15-,21-/m1/s1
Inchi Key
DSGCPQRUOSTFEF-QVKFZJNVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)