Przejdź do
BDPH9C021997
Bide Pharmatech
(S)-2-Methoxypropan-1-amine hydrochloride
Synonim(y):
(2S)-2-methoxy-1-propanamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H12O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.6
MDL number:
Produkt BDPH9C021997 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(3-5)6-2;/h4H,3,5H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
Inchi Key
HDXPVDSGCDOOFU-WCCKRBBISA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)