Przejdź do
BDPH9C021A1D
Bide Pharmatech
4-Undecanone
Synonim(y):
4-undecanone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H22O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.3
MDL number:
Produkt BDPH9C021A1D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H22O/c1-3-5-6-7-8-10-11(12)9-4-2/h3-10H2,1-2H3
Inchi Key
NBSLHMOSERBUOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)