Przejdź do
BDPH9C021A26
Bide Pharmatech
Cyclobutane-1,3-diol
Synonim(y):
cyclobutane-1,3-diol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
MDL number:
Produkt BDPH9C021A26 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C4H8O2/c5-3-1-4(6)2-3/h3-6H,1-2H2
Inchi Key
STENYDAIMALDKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)