Przejdź do
BDPH9C021A66
Bide Pharmatech
3-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
Synonim(y):
(2E)-3-(3-chloro-2-fluorophenyl)-2-propenoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H6O2Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.6
MDL number:
Produkt BDPH9C021A66 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H6ClFO2/c10-7-3-1-2-6(9(7)11)4-5-8(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b5-4+
Inchi Key
OJNDJHBNODEMSG-SNAWJCMRSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to gray powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)