Przejdź do
BDPH9C021A8D
Bide Pharmatech
(SP-4-1)-[[4,4',4'',4'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]manganate(3-)
Synonim(y):
monomanganese(III) mono((5Z,9Z,15Z,19Z)-5,10,15,20-tetrakis(4-carboxylatophenyl)-22H,24H-porphyrin-21,23-diide)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9C021A8D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C48H30N4O8.Mn/c53-45(54)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(49-33)42(26-3-11-30(12-4-26)46(55)56)37-21-23-39(51-37)44(28-7-15-32(16-8-28)48(59)60)40-24-22-38(52-40)43(36-20-18-34(41)50-36)27-5-13-31(14-6-27)47(57)58;/h1-24,49,52H,(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60);/q-2;+3/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
Inchi Key
OBLGLNOHDLWLDA-DAJBKUBHSA-J
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)