Przejdź do
BDPH9C021BCD
Bide Pharmatech
(S)-4-Benzyl-2-(5-bromopyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Synonim(y):
(S)-4-benzyl-2-(5-bromopyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H13O1N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.19
MDL number:
Produkt BDPH9C021BCD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C15H13BrN2O/c16-12-6-7-14(17-9-12)15-18-13(10-19-15)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-7,9,13H,8,10H2/t13-/m0/s1
Inchi Key
RAKCIORFQZQCIL-ZDUSSCGKSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)