Przejdź do
BDPH9C021C6E
Bide Pharmatech
H-D-Phg-OtBu
Synonim(y):
tert-butyl (2R)-amino(phenyl)ethanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H17O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.27
MDL number:
Produkt BDPH9C021C6E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H17NO2/c1-12(2,3)15-11(14)10(13)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10H,13H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Inchi Key
HJLYKRGXTOVWFL-SNVBAGLBSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-yellow liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)