Przejdź do
BDPH9C021CBD
Bide Pharmatech
1-((1R,2R)-2-Aminocyclohexyl)-3-((S)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methyl)thiourea
Synonim(y):
1-((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)-3-((1S)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methyl)thiourea
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C27H37O1N5S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.69
MDL number:
Produkt BDPH9C021CBD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C27H37N5OS/c1-3-17-16-32-13-11-18(17)14-25(32)26(31-27(34)30-24-7-5-4-6-22(24)28)20-10-12-29-23-9-8-19(33-2)15-21(20)23/h3,8-10,12,15,17-18,22,24-26H,1,4-7,11,13-14,16,28H2,2H3,(H2,30,31,34)/t17-,18-,22+,24+,25-,26-/m0/s1
Inchi Key
NFEJIKCPWWZIFG-VCACTVQNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)