Przejdź do
BDPH9C021CFA
Bide Pharmatech
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Synonim(y):
(3R)-3-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.64
MDL number:
Produkt BDPH9C021CFA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Inchi Key
BXGDBHAMTMMNTO-MRVPVSSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)