Przejdź do
BDPH9C021D1E
Bide Pharmatech
(R)-2-(Dimethylamino)propanoic acid
Synonim(y):
(2R)-2-(dimethylamino)propanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H11O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
MDL number:
Produkt BDPH9C021D1E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-4(5(7)8)6(2)3/h4H,1-3H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Inchi Key
QCYOIFVBYZNUNW-SCSAIBSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)