Przejdź do
BDPH9C021FFE
Bide Pharmatech
2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
Synonim(y):
(2,3,6-trifluorophenyl)acetonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H4N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.12
MDL number:
Produkt BDPH9C021FFE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-6-1-2-7(10)8(11)5(6)3-4-12/h1-2H,3H2
Inchi Key
PQIFHBOOYBTJLD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)