Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C0240C8

Bide Pharmatech

6-Methoxy-4-((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidine-2-carbonyl)quinolin-2(1H)-one

Synonim(y):

(2-hydroxy-6-methoxyquinolin-4-yl)((2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Produkt BDPH9C0240C8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C20H22N2O3/c1-3-12-11-22-7-6-13(12)8-18(22)20(24)16-10-19(23)21-17-5-4-14(25-2)9-15(16)17/h3-5,9-10,12-13,18H,1,6-8,11H2,2H3,(H,21,23)/t12-,13-,18+/m0/s1

Inchi Key

FOJSOGQMXVIEFB-ZJNRKIDTSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów