Przejdź do
BDPH9C02444D
Bide Pharmatech
(3aR,8aS)-2-(6-Benzhydrylpyridin-2-yl)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole
Synonim(y):
(3aR,8aS)-2-(6-benzhydrylpyridin-2-yl)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C28H22O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.5
MDL number:
Produkt BDPH9C02444D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C28H22N2O/c1-3-10-19(11-4-1)26(20-12-5-2-6-13-20)23-16-9-17-24(29-23)28-30-27-22-15-8-7-14-21(22)18-25(27)31-28/h1-17,25-27H,18H2/t25-,27+/m0/s1
Inchi Key
QYBKALXGBXIHIG-AHKZPQOWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Off-white Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)