Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

BDPH9C02446F

Bide Pharmatech

(3aR,3a'R,8aS,8a'S)-2,2'-(1,3-Diphenylpropane-2,2-diyl)bis(3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole)

Synonim(y):

(3aR,3a'R,8aS,8a'S)-2,2'-(1,3-diphenylpropane-2,2-diyl)bis(3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole)

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C35H30O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.64
MDL number:
Produkt BDPH9C02446F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C35H30N2O2/c1-3-11-23(12-4-1)21-35(22-24-13-5-2-6-14-24,33-36-31-27-17-9-7-15-25(27)19-29(31)38-33)34-37-32-28-18-10-8-16-26(28)20-30(32)39-34/h1-18,29-32H,19-22H2/t29-,30-,31+,32+/m0/s1

Inchi Key

AIPDQPWKPWTPGQ-GASGPIRDSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%99%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white powder or crystals

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów