Przejdź do
BL3H160C19DF
BLD Pharmatech
2-Amino-2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
Synonim(y):
amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H9O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
MDL number:
Produkt BL3H160C19DF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)
Inchi Key
DQLYTFPAEVJTFM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)