Przejdź do
BL3H98EDC19F
BLD Pharmatech
6-Nitrobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Synonim(y):
6-nitro-2,1-benzoxaborol-1(3H)-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H6O4N1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.94
MDL number:
Produkt BL3H98EDC19F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2
Inchi Key
GFFKBQCIGADRSN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)