Przejdź do
PG9H9BC7B202
PrecisePEG
4-(5-(methylsulfonyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy-PEG4-amine
Synonim(y):
2-(2-(2-(2-(4-(5-(methylsulfonyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethan-1-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt PG9H9BC7B202 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C17H25N3O7S/c1-28(21,22)17-20-19-16(27-17)14-2-4-15(5-3-14)26-13-12-25-11-10-24-9-8-23-7-6-18/h2-5H,6-13,18H2,1H3
Inchi Key
JWHQRUJRQQNPQA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
pcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)