Przejdź do
O0876
Oleoyl chloride
≥95% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.91
EC Number:
204-005-0
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1211748
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (GC)
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
193 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
InChI key
MLQBTMWHIOYKKC-KTKRTIGZSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
339.8 °F - closed cup
flash_point_c
171 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noemi Jiménez-Rojo et al.
Current biology : CB, 30(19), 3775-3787 (2020-08-29)
Sphingolipids play important roles in physiology and cell biology, but a systematic examination of their functions is lacking. We performed a genome-wide CRISPRi screen in sphingolipid-depleted human cells and identified hypersensitive mutants in genes of membrane trafficking and lipid biosynthesis
Kui Yang et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(17), 5199-5210 (2015-03-31)
Diglycerides play a central role in lipid metabolism and signaling in mammalian cells. Although diacylglycerol molecular species comprise the majority of cellular diglycerides that are commonly measured using a variety of approaches, identification of extremely low abundance vinyl ether diglycerides