Vai a
BDPH9C021FBC
Bide Pharmatech
cis-3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Sinonimo/i:
(1r,3r)-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Il prodotto BDPH9C021FBC non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H7F3O3/c7-6(8,9)5(12)1-3(2-5)4(10)11/h3,12H,1-2H2,(H,10,11)/t3-,5-
Inchi Key
PNVQKVUOLHLJTL-IWLYVCSRSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)