Vai a
BDPH9BCC1DFD
Bide Pharmatech
Ethyl 2-(2-chloropyridin-4-yl)acetate
Sinonimo/i:
ethyl 2-(2-chloropyridin-4-yl)acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H10O2N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.64
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCC1DFD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)6-7-3-4-11-8(10)5-7/h3-5H,2,6H2,1H3
Inchi Key
MFDZGDBPQSJAIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)