Vai a
BDPH9BCC4EBE
Bide Pharmatech
Dipropyl malonate
Sinonimo/i:
dipropyl malonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCC4EBE non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-3-5-12-8(10)7-9(11)13-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Inchi Key
LWIWFCDNJNZEKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)