Vai a
BDPH9BCD17DA
Bide Pharmatech
3-Chloro-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
Sinonimo/i:
3-chloro-5-(difluoromethoxy)benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H5O3Cl1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.58
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD17DA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O3/c9-5-1-4(7(12)13)2-6(3-5)14-8(10)11/h1-3,8H,(H,12,13)
Inchi Key
WOQULMFOHBBORM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)