Vai a
BDPH9BCD4E80
Bide Pharmatech
Diethyl 2,5-diaminoterephthalate
Sinonimo/i:
diethyl 2,5-diaminoterephthalate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H16O4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD4E80 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C12H16N2O4/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6H,3-4,13-14H2,1-2H3
Inchi Key
KMKCBOQRRWZRII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)