Vai a
BDPH9BCDABDC
Bide Pharmatech
1,8-Diazaspiro[4.5]decane dihydrochloride
Sinonimo/i:
1,8-diazaspiro[4.5]decane dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H18N2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.15
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDABDC non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c1-2-8(10-5-1)3-6-9-7-4-8;;/h9-10H,1-7H2;2*1H
Inchi Key
UPHOLJXKVDTBGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)