Vai a
BDPH9BCDBD4E
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Sinonimo/i:
1-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H10O1N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.65
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDBD4E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c11-8-3-5-9(6-4-8)12-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2
Inchi Key
NAIVIVMHCDWBEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)