Vai a
BDPH9BCDBD79
Bide Pharmatech
2,2'-(Undecylazanediyl)bis(ethan-1-ol)
Sinonimo/i:
2,2'-(undecylazanediyl)bis(ethan-1-ol)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H33O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.43
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDBD79 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C15H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(12-14-17)13-15-18/h17-18H,2-15H2,1H3
Inchi Key
IJPXXOVHDMEUSR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)