Vai a
BDPH9BCDDFFD
Bide Pharmatech
3-Carbamoylbenzoic acid
Sinonimo/i:
3-(aminocarbonyl)benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.15
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDDFFD non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H7NO3/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H2,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
FVUKYCZRWSQGAS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)