Vai a
BDPH9BCDFA5F
Bide Pharmatech
Ethyl N-Boc-2-thiomorpholinecarboxylate
Sinonimo/i:
4-tert-butyl 2-ethyl 2,4-thiomorpholinedicarboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H21O4N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.37
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFA5F non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C12H21NO4S/c1-5-16-10(14)9-8-13(6-7-18-9)11(15)17-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3
Inchi Key
AULIHHKCGONFAV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)