Vai a
BDPH9BCDFBF7
Bide Pharmatech
5-Methoxymethyl-thiophene
Sinonimo/i:
2-(methoxymethyl)thiophene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H8O1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.19
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFBF7 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H8OS/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
BMZQEYGEQALEIO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Methoxymethyl-thiophene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)