Vai a
BDPH9BCDFD1A
Bide Pharmatech
3-Amino-2-methylbutan-2-ol
Sinonimo/i:
3-amino-2-methyl-2-butanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H13O1N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.16
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD1A non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-4(6)5(2,3)7/h4,7H,6H2,1-3H3
Inchi Key
OVKDLPZRDQTOJW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)