Vai a
BDPH9BCDFD75
Bide Pharmatech
1-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
1-phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H16O2N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.72
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD75 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)10-6-8-13(9-7-10)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,10H,6-9H2,(H,14,15);1H
Inchi Key
BEFZAPQHSZCXRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)