Vai a
BDPH9BCDFD76
Bide Pharmatech
1-(Chloro(phenyl)methyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Sinonimo/i:
1-[chloro(phenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H10Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.68
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCDFD76 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C14H10ClF3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16,17)18/h1-9,13H
Inchi Key
XORHOWOSRLIUMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)