Vai a
BDPH9C021A26
Bide Pharmatech
Cyclobutane-1,3-diol
Sinonimo/i:
cyclobutane-1,3-diol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021A26 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C4H8O2/c5-3-1-4(6)2-3/h3-6H,1-2H2
Inchi Key
STENYDAIMALDKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)