Vai a
BDPH9C021CFA
Bide Pharmatech
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Sinonimo/i:
(3R)-3-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H10O2N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.64
MDL number:
Il prodotto BDPH9C021CFA non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Inchi Key
BXGDBHAMTMMNTO-MRVPVSSYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
hstatements
signalword
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)