Vai a
BL3H160C19DF
BLD Pharmatech
2-Amino-2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid
Sinonimo/i:
amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
MDL number:
Il prodotto BL3H160C19DF non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c9-7(8(11)12)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12)
Inchi Key
DQLYTFPAEVJTFM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)