Merck
跳轉至
O7128
辛醛
同義詞:
1-辛醛, 正辛醛, 羊脂醛
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
包裝尺寸庫存單位供貨能力價格
關於此項目
線性公式:
CH3(CH2)6CHO
CAS 編號:
分子量::
128.21
EC Number:
204-683-8
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1744086
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 850 mmHg ( 25 °C)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
density
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 辛醛
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)