Merck
跳轉至
O7378
N-Oleoyl-D-sphingosine semisynthetic
同義詞:
N-cis-Octadecenoyl-D-sphingosine, Oleoyl ceramide
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
包裝尺寸庫存單位供貨能力價格
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C36H69NO3
CAS 編號:
分子量::
563.94
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)